Merck
AMBH2D6EC972
Ambeed, Inc.
Bis(phenylsulfonyl)methane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
296.37
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
{[(phenylsulfonyl)methyl]sulfonyl}benzene
Inchi Code
1S/C13H12O4S2/c14-18(15,12-7-3-1-4-8-12)11-19(16,17)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
Clave InChI
QCHNSJNRFSOCLJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3406-02-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3406-02-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)