Merck
AMBH2D6EC57C
Ambeed, Inc.
6-Iodo-1H-benzo[d]imidazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244.03
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-iodo-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C7H5IN2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)
Clave InChI
NQDPBRYGCUYBJM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/78597-27-0.html
Synonym
5-iodo-1H-benzo[d]imidazole
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)