Merck
AMBH2D6EC52B
Ambeed, Inc.
5-Cyclopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
124.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-cyclopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-ylamine
Inchi Code
1S/C5H8N4/c6-5-7-4(8-9-5)3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H3,6,7,8,9)
Clave InChI
UKNDNCZZVHGBJQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/502546-41-0.html
Synonym
5-Cyclopropyl-1H-1,2,4-triazol-3-amine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)