AMBH2D6EC2C6
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2,2'-bipyridine
About This Item
Iupac Name
5-bromo-2,2'-bipyridine
Inchi Code
1S/C10H7BrN2/c11-8-4-5-10(13-7-8)9-3-1-2-6-12-9/h1-7H
Clave InChI
AWJPULCSDFBFDR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/15862-19-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)