AMBH2D6EC0A3
Ambeed, Inc.
5H-[1,3]Dioxolo[4,5-f]indole
About This Item
Iupac Name
5H-[1,3]dioxolo[4,5-f]indole
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c1-2-10-7-4-9-8(3-6(1)7)11-5-12-9/h1-4,10H,5H2
Clave InChI
HXCHORPNRVSDCD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)