AMBH2D6EBFD4
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2,5-difluorobenzonitrile
About This Item
Iupac Name
4-chloro-2,5-difluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2ClF2N/c8-5-2-6(9)4(3-11)1-7(5)10/h1-2H
Clave InChI
OMVDTUXOHXQKML-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)