Merck
AMBH2D6EBE05
Ambeed, Inc.
4-(tert-Butyl)-2-chlorophenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.67
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-tert-butyl-2-chlorophenol
Inchi Code
1S/C10H13ClO/c1-10(2,3)7-4-5-9(12)8(11)6-7/h4-6,12H,1-3H3
Clave InChI
PRLINSMUYJWPBL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/98-28-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)