Documentos clave
Z766534
Cover for stainless steel straight side container
fits 2.05 qt size
About This Item
Código UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.51
Materiales
stainless steel cover
fabricante / nombre comercial
Polarware 2Y-2
L × An
6.625 in. × 5.375 in.
capacidad
2.05 qt
Productos recomendados
Z766445, Stainless steel straight side container, capacity 2.05 qt
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)