Documentos clave
Z753815
Whatman® cation exchange cellulose
P11, weight 2 kg
About This Item
fabricante / nombre comercial
Whatman 4071-200
Whatman Article No. 28419512 (US reference)
peso
2 kg
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)