Z743898
ART® SoftFit L Reload System
Pure 1200L, size 1200 μL, reload insert, sterile
Sinónimos:
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
esterilidad
sterile
Características
Pure 1200L
reload insert
envase
pkg of 4X768 ea
fabricante / nombre comercial
Molecular BioProducts 3741-RI
técnicas
PCR: suitable
tamaño
1200 μL
volumen
1200 μL
Descripción general
Características y beneficios
- Reload towers are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space.
- Compatible with SoftFit-L empty racks.
- Color-coded inserts allows quick identification of tip volume.
- Free of DNase, RNase, DNA, ATP, and endotoxin.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)