Z743829
ART® Non-Filtered Tip
ART 1000, size 1000 μL, reload tower, non-sterile
Sinónimos:
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Características
ART 1000
reload tower
envase
pkg of 5X560 ea
fabricante / nombre comercial
Molecular BioProducts 3102-RT
técnicas
PCR: suitable
tamaño
1000 μL