Z743777
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
ART 10, size 10 μL, reload tower, sterile
Sinónimos:
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
esterilidad
sterile
Características
ART 10
reload tower
envase
pkg of 5X960 ea
fabricante / nombre comercial
Molecular BioProducts 3501-05-RT
técnicas
PCR: suitable
tamaño
10 μL
volumen
10 μL
Descripción general
Características y beneficios
- Low retention non-filter tips
- Tip′s hydrophobic inner surface facilitates accurate data.
- Hinged racks allow for easy access to the tips.
- Compatible with radioactive compounds, viscous materials, PCR reagents, and more.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)