Z743252
Julabo® bath tubing
metal (insulated with connector M16x1), L 1 m
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Materiales
metal (insulated with connector M16x1)
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Julabo 8930221
Parámetros
50 °C (200 °C)
Longitud
1 m
Descripción general
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)