Z743198
Julabo® bath test tube racks
to fit 90 test tubes, diam. 11 mm (12 mm), stainless steel
Sinónimos:
tube holder
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Julabo 8970346
Parámetros
100 °C max. temp.
Diámetro
11 mm (12 mm)
Categorías relacionadas
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.