Documentos
Z742753
Kern 440 series Toploader balances
Kern 440-21A+963-127, weighing capacity 60 g, DKD Calibration Certificate included
Sinónimos:
laboratory balance, weighing balance
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
entrada CA/CC
230 V, universal plug set (EU, UK and USA plug types included)
Materiales
stainless steel weighing plate
Características
CE compliant
DKD Calibration Certificate included
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kern 440-21A+963-127
intervalo de medición de la capacidad de pesada
60 g
An ×profundidad × Al
165 mm × 230 mm × 80 mm
plataforma diám.
81 mm
peso
~1 kg
alimentación a batería
9 V
Categorías relacionadas
Descripción general
  • RS 232 interface
  • Function to determine percentages
  • Protective working cover over display
  • Battery supply possible