Z742355
2MAG Extension cord for bioMIXdrive
L 3 m
Sinónimos:
stirrer control unit cable
About This Item
Productos recomendados
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
2mag 46200
Parámetros
-10-50 °C temp. limit (at 80% humidity)
Longitud
3 m
Categorías relacionadas
Descripción general
Extension cord for use with bioMixdrive stirring drive, 3m in length. Perm Operating Temperature -10°C up to +50°C (at 80% humidity).