Z742331
2MAG luMIX single point stirrer with light function
AC/DC input 100-240 V, US 3-pin plug
Sinónimos:
illuminated induction stirrer, illuminated stirrer, induction plate, laboratory stirrer, magnetic stir plate, magnetic stirrer
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel housing
stainless steel plate
Características
positions 1
4 Step Stirring Power (25/50/75/100 percent
4 step)
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
2mag 31001
Parámetros
-10-50 °C temp. limit (at 80 percent humidity)
100-2000 rpm speed
An × P × Al
188 mm × 238 mm × 44 mm
Placa: tamaño × An × L
× 180 mm × 200 mm
agitador volumen
1-3000 mL , per stirring position
peso
~3.6 kg
Descripción general
Características y beneficios
Light - Bright and warming-free luminescent PMMA plate,
white LEDs with homogenous brightness and variable light
intensity (4-step), non-reflecting illumination.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)