Documentos clave
Z742174
Stainless Steel Instrument Tray
1/3 Size, capacity 2.5 L
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.51
Características
1/3 Size
fabricante / nombre comercial
Polarware 30322
capacidad
2.5 L
tamaño
12.75 in. × 6.88 in. × 2.5 in.
32.4 cm × 17.5 cm × 6.5 cm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)