Documentos clave
Z741835
Extech Stem Thermometer, Waterproof
About This Item
Código UNSPSC:
42182209
NACRES:
NB.79
Características
CE compliant
battery included (LR44)
resolution 0.1 °F/C
(WEEE Compliant)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Extech Instruments 39240
intervalo de medición de la temperatura
-40-392 °F (-40 to 200 °C)
tamaño
5.9 in. × 0.8 in. × 0.7 in., 150 x 20 x 18mm
peso
0.7 oz20 g
Características y beneficios
  • Pocket size with Max/Min recording
  • Measures temperature in frozen solids and liquids
  • 2.75" (70mm) Stainless steel stem
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)