Z678503
Krytox® XP vacuum oil
grade, 1525
Productos recomendados
mol peso
3470
Características
grade 1525
fabricante / nombre comercial
Du Pont
número de viscosidad
(20 °C) (261 mm2/s)
densidad
1.90 g/mL at 20 °C
Descripción general
- Rust preventing
- Nonflammable
- Nonreactive
- Free from acetal groups
- Recyclable
performance of Krytox vacuum pump fluids, giving them improved performance
properties. The long-term antirust properties repel moisture, providing extra
protection from corrosion of metal parts and bearing surfaces.
- Rust preventing
- Nonflammable
- Nonreactive
- Free from acetal groups
- Recyclable
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)