Z672084
RF wireless thermometer-hygrometer-clock
temperature 0-50 °C
About This Item
Código UNSPSC:
41122411
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Características
CE compliant
CSA approved
intervalo de medición de la temperatura
0-50 °C
tamaño
125 mm × 99 mm
peso
213.2 g
alimentación a batería
2 AA
Descripción general
Ideal for monitoring temperature and humidity in fridges, glove boxes and cold rooms.
- Digital thermometer and hygrometer
- RF wireless thermometer links up to 3 remote sensors (1 included)
- Max/Min memory for temperature and humidity
- User prest temperature alert settings for in/out channel
- Low battery indicator
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)