Documentos
Z664863
Heidolph stirrer fastening clamp
jaw capacity 13-32 mm , fastening clamp
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.72
fabricante / nombre comercial
Heidolph
horquilla capacidad
13-32 mm , fastening clamp
Descripción general
Clamp for Heidolph overhead stirrer stands S2, S2 XXL and telescope