Z660469
Julabo® bath test tube trays
holds 360 test tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.77
Materiales
stainless steel
Características
Holds 360 x test tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Julabo 8960441
disponibilidad
available only in EU
Categorías relacionadas
Descripción general
Carrier trays with 4 racks 8970381 (Z615684-1EA) to hold 360 tubes, tube size 75 x 12/13 mm, suitable for use up to to +80 °C.
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)