Documentos clave
Z647306
Pyrex® measuring cylinder with spout, Class B
volume 250 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Características
graduations 2.0 mL
intervalo de medición del volumen
250 mL
Altura
335 mm
Descripción general
  • Complies to DIN EN ISO 4788
  • Manufactured from chemically resistant borosilicate glass
  • Robust hexagonal foot
  • White enamel graduations
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)