Z645613
Microflex® ComfortGrip powder-free latex gloves
size XL
Sinónimos:
disposable glove
About This Item
Productos recomendados
Materiales
natural gloves
natural natural rubber
tamaño
XL
esterilidad
non-sterile
Características
disposable
latex free: no
powder-free
envase
pack of 100 ea (boxes of 100)
fabricante / nombre comercial
MICROFLEX CFG-900-XL
Microflex CFG-900-XL
L × grosor
9.7 in. (245 mm) × 5.1 mil (0.13 mm)
Categorías relacionadas
Descripción general
ComfortGrip gloves are a perfect match of quality and price. ComfortGrip is the glove your customers have been searching for.
Thickness:
- Cuff: 0.10 mm (3.9 mil)
- Palm: 0.13 mm (5.1 mil)
- Finger: 0.15 mm (5.9 mil)
- Length: 245 mm (9.7")
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)