Documentos
Z550523
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Buchner funnel with joint
capacity 140 mL, disc diam. 65 mm, porosity 4-8 μm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS24/40
capacidad
140 mL
disco diám.
65 mm
vástago diám.
15 mm
tamaño de poro
4-8 μm porosity
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC