Documentos clave
Z415847
Supelco
EZSafe® flash-chromatography column with reservoir
capacity 600 mL, Standard column
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
NC.05
técnicas
LPLC: suitable
calibre tamaño
2 mm
capacidad
600 mL
idoneidad
suitable for chromatography
Descripción general
Low pressure (max. 7 psig) medium wall columns with reservoir. Greaseless PTFE insert with GL-45 screw-thread attaches flow control valve to column. Precision all-PTFE valve and drip-tip.
Información legal
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)