Documentos clave
Z313947
Retsch sieve rack
Holds up to ten 200/203mm diam sieves
About This Item
Materiales
(Plastic coated steel wire)
Características
Holds up to ten 200/203mm diam sieves
Descripción general
Space saving storage rack may be used horizontally or vertically.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)