Z308668
Quickfit® conical flasks
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/23
Sinónimos:
FE25/1
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
Junta
joint: ST/NS14/23
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
without cap
envase
case of 5
fabricante / nombre comercial
Quickfit FE25/1
disponibilidad
not available in USA and Canada
capacidad
25 mL