Documentos clave
Z306940
Volac® burette
volume 50 mL, accuracy: 0.05 mL, subdivision, 0.1 mL, class A
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate
Características
class A
subdivision 0.1 mL
fabricante / nombre comercial
Poulton & Graf
disponibilidad
not available in USA and Canada
intervalo de medición
accuracy: 0.05 mL
volumen
50 mL
Descripción general
Conforms to BS846 and ISO385. With removable PTFE stopcock and glass jets. All Volac Class A burettes are individually calibrated, tested, numbered and traceable. Flow times are inscribed on the burette. Removable glass jets are marked with burette number for traceability.
Información legal
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)