Z301655
Marigold® Suretouch vinyl gloves
size L
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Productos recomendados
tamaño
L
Características
CE compliant
envase
pkg of 100 gloves
fabricante / nombre comercial
Marigold
disponibilidad
not available in USA and Canada
L × grosor
240 mm × 0.20 mm , double wall
Descripción general
Easy pull-on, tear resistant, disposable vinyl gloves packed in dispenser style boxes offering the wearer high sensitivity when in use. Vinyl gloves offer protection against minimal risks only.
Información legal
Marigold is a registered trademark of Comasec SAS
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)