Documentos clave
Z301302
Quickfit® plain bends
joint: ST/NS 14/23
Sinónimos:
RA9/11
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Junta
joint: ST/NS14/23
fabricante / nombre comercial
Quickfit RA 9/11
disponibilidad
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Descripción general
Socket to cone. Generally used as distilling adapters.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)