Key Documents
Z283320
Sigma-Aldrich
Aldrich® fritted filter funnel for solid-phase synthesis
capacity 60 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiales
fritted
fabricante / nombre comercial
Aldrich
capacidad
60 mL
tamaño de poro
10—20 μm
Descripción general
With glass frit, 10 to 20 μm porosity, 24/40 top joint, 14/20 side joint, and gas/vacuum inlet with PTFE needle-valve and hose barb.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)