Documentos
Z265462
Supelco
Analtech TLC Uniplates: C18-silica gel matrix
L × W 10 cm × 20 cm, binder, None, fluorescent indicator
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110504
Materiales
C18-silica gel matrix
glass support
descripción
reverse phase
Características
binder None
fluorescent indicator
envase
pkg of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Analtech 52021
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × An
10 cm × 20 cm
capa grosor
250 μm
tamaño de partícula
50 μm
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
C18 impregnated in silica gel; parallels behavior of most C18 HPLC packings.
Otras notas
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
115423
Información legal
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.