Documentos clave
Z264881
Sigma-Aldrich
Hydrion® pH Jumbo dispenser
pH 1-12
About This Item
Código UNSPSC:
41113034
Características
non-bleeding: no
refill: no
fabricante / nombre comercial
Hydrion
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
intervalo de medición del pH
1-12
An × L
1/2 in. × 50 ft
método de detección
colorimetric
Descripción general
Jumbo size paper is easier to read with large size color charts. Yields a sharp color change for each pH unit.
Información legal
Hydrion is a registered trademark of Micro Essential Laboratory, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)