Z248223
J-KEM® basic temperature controller
Model 210/T, temperature -50-200 °C
About This Item
Productos recomendados
entrada CA/CC
120 V / 1200 watts, 10 A (model 210 and 210/T)
220-240 V / 1200 watts, 5 A (model 310)
230 V AC
Características
thermocouple type K
for mantles upto 5 L
fabricante / nombre comercial
Model 210/T
intervalo de medición de la temperatura
-50-200 °C
accuracy: 0.1 °C (1 mL to 12 L)
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)