Z231797
Duran® beakers
capacity 10 mL, low form
Sinónimos:
211060804
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass 3.3
Características
graduations: no
fabricante / nombre comercial
DURAN®
Schott
disponibilidad
not available in USA and Canada
Al × D.E.
35 mm × 26 mm
capacidad
10 mL
Descripción general
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Otras notas
Browse all glass beakers
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences