Z231568
Duroplan petri dishes
O.D. × H 150 mm × 30 mm
Sinónimos:
217555303
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.13
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
cylindrical
esterilidad
non-sterile
Características
lid
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 217555303
disponibilidad
not available in USA and Canada
D.E. × Al
150 mm × 30 mm
placa capacidad
~500 mL
placa diám.
150 mm
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
Supplied in pairs as dish and cover. These petri dishes are manufactured to give even distribution of culture media and distortion-free transparency. Meet DIN 12339 standard.
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)