Z202444
Solvent reservoir for threaded ST/NS joints
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 45/40
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NC.05
Junta
joint: ST/NS45/40
técnicas
LPLC: suitable
capacidad
1,000 mL
Descripción general
Columns can accommodate any reservoir with same ST/NS: joint size.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)