Documentos clave
Z164836
Laboratory stoppers
size 10, green neoprene
Sinónimos:
rubber stopper, rubber stoppers, stopper
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
Materiales
green neoprene
tamaño
10
fondo diám.
42 mm
parte superior diám.
50 mm
Descripción general
Solid. Packaged in poly bags.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)