Z155888
Medidas graduadas
capacity 1,000 mL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
Características
graduations
Al × D.E.
134 mm × 121 mm
capacidad
1,000 mL
peso
32 oz
Descripción general
Standard-weight, spun SS, with handle.