Documentos clave
Z131946
Nalgene® calcium chloride drying tube
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
envase
pkg of 12 ea
Descripción general
PP, single bulb, tubulation at each end. Standard 8 in. length can be reduced to 6 in. or 4 in. by cutting with knife.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)