Z126012
Ace precision-ground shaft
diam. × L 10 mm × 440 mm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass
descripción
With button
Características
for flask size 250 ‑ 3,000 mL
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 806803
diám. × L
10 mm × 440 mm