Documentos clave
Z117447
LDPE laboratory tubing
I.D. × O.D. 3/16 in. × 5/16 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
D.I. × D.E.
3/16 in. × 5/16 in.
pared grosor
1/16 in.
Descripción general
Good chemical resistance, translucent, and rigid. Temp. range: -103 to 120°F.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)