Z112178
32mm Round cell window
KBr, Drilled
Sinónimos:
32mm Diameter Round Optical Cell Window
About This Item
Productos recomendados
Materiales
KBr
envase
pkg of (contains 1 window)
técnicas
IR spectroscopy: suitable
diám. × grosor
32 mm × 3 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders