Z107255
Aldrich® round-bottom storage flask with stopcock-equipped septum-inlet
with 2 mm glass stopcock, capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Junta
joint: ST/NS14/20
esterilidad
non-sterile
Características
closure type PTFE stopcock
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
50 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Mit NS Schliff. Passende Septen: Z10,072-2 oder Z12,435-4 (siehe Abschnitt Septen).
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC