Documentos clave
Z103381
Sigma-Aldrich
Aldrich® round-bottom storage flask with stopcock-equipped septum-inlet
capacity 250 mL, with 2 mm PTFE stopcock, joint: ST/NS 19/22
Sinónimos:
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Junta
joint: ST/NS19/22
esterilidad
non-sterile
Características
closure type PTFE stopcock
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
250 mL
Descripción general
Mit NS Schliff. Passende Septen: Z10,072-2 oder Z12,435-4 (siehe Abschnitt Septen).
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)