Análisis
99%
bp
310-312 °C (lit.)
mp
101-102 °C (lit.)
cadena SMILES
C1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C13H10O/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-8H,9H2
Clave InChI
GJCOSYZMQJWQCA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- A reactant in the dehydrogenative cross-coupling reaction with carbonyl compounds.
- A substrate to synthesize N-xanthyl-p-toluenesulfonamide via C−H amination with tosyl azide using rhodium catalyst.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves