WHA10462270
Whatman® Celtron 30/0.45
CN-GF51 Filter
Sinónimos:
Z698563
About This Item
Materiales
cellulose acetate membrane
polypropylene housing
esterilidad
sterile
Características
CN-GF51 Filter
glass fiber prefilter
envase
pack of 500 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 10462270
Whatman Article No. 28415749 (US reference)
Diámetro
30 mm
volumen
≤100 mL
tamaño de poro
0.45 μm
Descripción general
Celtron 30, with CA or CN
Applications: Filtration of sera, pus, biological and other difficult-to-filter aqueous solutions
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)