Documentos clave
WHA10308210
Whatman® filter paper, Grade 989
circles, diam. 110 mm, pack of 100
Sinónimos:
Z749028
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiales
circles
envase
pack of 100
fabricante / nombre comercial
Whatman 10308210
Whatman Article No. 28414152 (US reference)
Parámetros
medium flow rate
Diámetro
110 mm
tamaño de poro
8-10 μm
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)